1082967
USP
Butyl hexanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
butyl hexanoate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)