Documentos Principais
PHR1999
Supelco
Impureza C da cafeína
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,3,9-Trimetilxantina, 1,3,9-TRIMETIL-3,9-DIHIDRO -1H-PURINA-2,6-DIONA, 2,6-Di-hidroxi-1,3,9-trimetilpurina, Isocafeína
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Beilstein:
196140
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
caffeine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
chave InChI
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Ações bioquímicas/fisiológicas
1,3,9-trimetilxantina é um antagonista do receptor de adenosina.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise desse material, insira LRAB4747 no espaço de Documentos abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra a quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Cafeína British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP766
Cafeína
Theobromine ≥98.0%
Sigma-Aldrich
T4500
Theobromine
Cafeína Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1009
Cafeína
Theophylline anhydrous, ≥99%, powder
Sigma-Aldrich
T1633
Theophylline
Cafeína Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Sigma-Aldrich
C1778
Cafeína
Cafeína powder, ReagentPlus®
Sigma-Aldrich
C0750
Cafeína