1082640
USP
Butyl isothiocyanate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Butyl isothiocyanate, NSC 194808
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
butyl isothiocyanate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
pb
70-71 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
chave InChI
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup