1082606
USP
Butyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
790 °F
Lim. expl.
7.6 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
pb
124-126 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup