1077708
USP
8-Bromotheophylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Bromo-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
theophylline
fabricante/nome comercial
USP
pf
315-320 °C (dec.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Brc1[nH]c2c(n1)C(=O)N(C(=O)N2C)C
InChI
1S/C7H7BrN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
SKTFQHRVFFOHTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)