Documentos Principais
1121038
USP
8-Chlorotheophylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Chloro-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
theophylline, theophylline
embalagem
pkg of 200 mg
fabricante/nome comercial
USP
pf
290 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
8-Chlorotheophylline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Dimenhydrinate
  • Dimenhydrinate Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)