1653048
USP
Theophylline Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Methyl-5-(methylamino)-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
theophylline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[nH]1cnc(c1C(=O)NC)NC
InChI
1S/C6H10N4O.ClH/c1-7-5-4(6(11)8-2)9-3-10-5;/h3,7H,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10);1H
chave InChI
OAHAZBQSUILUIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)