1076374
USP
Brinzolamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide, (S)-Brinzolamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
brinzolamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Brinzolamide Ophthalmic Suspension
- Brinzolamide
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3