Documentos Principais
06734
Supelco
Tamoxifeno
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
(Z)-1-(p-dimetilaminoetoxifenil)-1,2-difenil-1-buteno, trans-2-[4-(1,2-difenil-1-butenil)fenoxi]-N,N-dimetiletilamina
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
371.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condição de armazenamento
under inert gas (Argon)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
97-98 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
chave InChI
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antagonista de estrogênio na glândula mamária. Ele bloqueia a produção do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) estimulada por estradiol em células tumorais da mama. Inibidor da proteína quinase C.
Inibidor da proteína quinase C. Induz apoptose em linhagens celulares de glioma maligno humano. O tamoxifeno e seu metabólito 4-hidroxitamoxifeno são modificadores seletivos da resposta ao estrogênio (SERMs) que agem como antagonistas de estrogênio na glândula mamária. Ele bloqueia a produção do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) estimulada por estradiol em células tumorais da mama.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Endometrial cancer in tamoxifen-treated breast cancer patients: findings from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) B-14.
Fisher B, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 86(7), 527-537 (1994)
The structural basis of estrogen receptor/coactivator recognition and the antagonism of this interaction by tamoxifen.
Shiau A K, et al.
Cell, 95(7), 927-937 (1998)
Usha Sundralingam et al.
Pharmaceutics, 12(9) (2020-08-29)
Oral tamoxifen used in the prevention and treatment of ductal carcinoma in situ (DCIS) (estrogen-positive) patients has limited acceptance, due to its adverse side effects. The efficacy of tamoxifen is related to its major metabolite, 4-hydroxytamoxifen. Local transdermal therapy of
Hang Yu Wang et al.
Journal of cellular physiology, 235(3), 2722-2737 (2019-09-12)
Liver fibrosis (LF) is the result of a vicious cycle between inflammation-induced chronic hepatocyte injury and persistent activation of hepatic stellate cells (HSCs). Mesenchymal stem cell (MSC)-based therapy may represent a potential remedy for treatment of LF. However, the fate
Ke Li et al.
Nature communications, 11(1), 6316-6316 (2020-12-11)
The transcription factor MYC is deregulated in almost all human cancers, especially in aggressive lymphomas, through chromosomal translocation, amplification, and transcription hyperactivation. Here, we report that high expression of tribbles homologue 3 (TRIB3) positively correlates with elevated MYC expression in