1074073
USP
Bisacodyl Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(4-Acetoxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bisacodyl
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(cccc1)C(c3c(cccc3)OC(=O)C)c2ccc(cc2)OC(=O)C
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-18-12-10-17(11-13-18)22(20-8-5-6-14-23-20)19-7-3-4-9-21(19)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
chave InChI
AHHCJZMFNZPHLD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)