1074030
USP
4,4′-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,4′-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, DDPM, Deacetylbisacodyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bisacodyl
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(cccc1)C(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
chave InChI
LJROKJGQSPMTKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)