PHR3388
Bisacodyl Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4,4′-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol, 4,4′-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, DDPM, Deacetylbisacodyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1074030
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
chave InChI
LJROKJGQSPMTKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)