1065695
USP
Betaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betaine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)