05201
Sodium Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration)
técnica(s)
AAS: suitable
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)