Key Documents
8.14633
Sigma-Aldrich
Betain hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Betain hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
117.15 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-683-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
crystals
temperatura de autoignição
400 °C
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
242-246 °C
solubilidade
647 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
chave InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3