1044356
USP
Atazanavir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S)-2-[(Methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoic acid, N-Methoxycarbonyl-3-methyl-L-valine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atazanavir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
chave InChI
NWPRXAIYBULIEI-RXMQYKEDSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1