1044334
USP
Atazanavir sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dimethyl (3S,8S,9S,12S)-9-benzyl-3,12,di-tert-butyl-8-hydroxy-4,11-dioxo-6-(p-2-pyridylbenzyl)-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate sulfate (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atazanavir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1
chave InChI
DQSGVVGOPRWTKI-QVFAWCHISA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Heart,Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)