1040016
USP
Antipyrine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
antipyrine
fabricante/nome comercial
USP
pb
287 °C/265 mmHg (lit.)
pf
126-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Antipyrine
- Antipyrine and Benzocaine Otic Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1