15156
Bispyrazolone
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
for TLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
forma
powder
qualidade
for the det.of cyanide
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubilidade
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
chave InChI
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?