L5382
Light Green SF Yellowish
crystalline
Sinônimo(s):
Acid Green 5
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Light Green SF Yellowish, powder or crystals
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
técnica(s)
titration: suitable
cor
dark red to purple
pf
288 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear
εmax
>600 at 631-634 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)\C(=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?