1034512
USP
α-Amylcinnamyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Benzylidene-1-heptanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
alpha-amylcinnamyl alcohol
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
pb
141-143 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C(CO)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
chave InChI
LIPHCKNQPJXUQF-SDNWHVSQSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2