1000612
USP
Acebutolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, 2-Acetyl 4-butyramidophenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acebutolol
fabricante/nome comercial
USP
pf
120-126 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
chave InChI
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)