PHR1907
Acebutolol hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Acebutolol hydrochloride, N-(3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl)butanamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. A0040000
traceable to USP 1000601
família API
acebutolol
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 250 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
chave InChI
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153)
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)