Z777305
Unix™ SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Unix™ SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-200, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
Unix™
embalagem
1 ea of
técnica(s)
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.0 mm
Matriz
fully porous particle
tamanho de partícula
1.8 μm
tamanho de poro
200 Å pore size
pH operacional
2-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)