821886
TSKgel® SuperMPHZ-H (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® SuperMPHZ-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 6 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 21886
Parâmetros
0.4 mL/min flow rate
60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4.6 mm
matriz
polystyrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
6 μm
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)