Z777272
Antibodix® WCX-NP (10 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Antibodix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
Antibodix®
fabricante/nome comercial
Sepax 602NP10-4625
embalagem
1 ea of
Parâmetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
polymeric
Grupo ativo da matriz
weak cation exchange phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Antibodix User Manual
Informações legais
Aplicação
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.