G005939
HPLC Analysis of mAb on Antibodix® WCX-NP10, Competitive Comparison
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 55% B in 30 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: monoclonal antibody
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)