Documentos Principais
Z777234
Proteomix® WAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Proteomix® WAX-NP10 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 404NP10-2105
embalagem
1 ea of
Parâmetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
weak anion exchange phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
non-porous
Faixa de pH operacional
2.0-12.0
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)