SAYB07
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 0)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Full Traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values compliant to ASTM D 6045 and D 156 colour ranges
- 500-mL pack size available with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Tamper-evident security packaging
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)