SAYB02
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 25)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory under UKAS accreditation
- Traceable to international standards
- Available in 500 mL quantity with tamper evident packaging
- 18 months shelf life
- Accompanied with a latest EU compliant MSDS available in 24 languages
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
76 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)