SAYB06
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 12)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
formato
mixture
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Traceable to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Colour values in ASTM D 6045 and D 156 scales of measurement
- 500-mL pack size available with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Tamper-evident security packaging
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
76 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)