Documentos Principais
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
Sinônimo(s):
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14N3NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
327.33
Número do índice de cores:
13025
Beilstein:
4732884
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116100
Nome do produto
Methyl Orange,
embalagem
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH
3.0-4.4, pink to yellow
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
chave InChI
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Aplicação
For laboratory use only
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)