Documentos Principais
SAAR3063020
Hydrochloric acid
32%, uniLAB
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Nome do produto
Ácido clorídrico, uniLAB
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
linha de produto
uniLAB
embalagem
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR3063020LP)
pkg of 25 L (SAAR3063020ME)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR3063020LL)
p.e.
>100 °C (lit.)
densidade
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)