Documentos Principais
SAAR2346000
Iron(II) sulfate heptahydrate
univAR
Sinônimo(s):
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Fórmula linear:
FeSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
278.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
pressão de vapor
14.6 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2346000EM)
densidade
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)