Documentos Principais
SAAR2233500
Etanol
rectified, 96%, uniLAB
Sinônimo(s):
Ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O
Peso molecular:
46.07
Código UNSPSC:
15101802
linha de produto
uniLAB
Ensaio
96%
Formulário
liquid
embalagem
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233500LP)
dilution
(for laboratory use only)
densidade
0.81 g/mL
Formato
neat
Aplicação
For laboratory use only.
chemically pure
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)