Key Documents
SAAR191165
Potassium permanganate solution
Sinônimo(s):
Potassium permanganate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KMnO4
Número CAS:
Peso molecular:
158.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352312
product name
Potassium permanganate 0.1N solution,
embalagem
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR191165LC)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
chave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)