Documentos Principais
SAAR1123420
Molibdato de amônio
univAR
Sinônimo(s):
Heptamolibdato de amônio, Ácido molíbdico
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
1235.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
reagent grade
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
densidade
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Analyzed reagent
For laboratory use only.
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)