Documentos Principais
RAD169
Adsorventes em cartucho Radiello
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
embalagem
pk of 20
fabricante/nome comercial
Radiello
técnica(s)
passive air sampling: suitable
Matriz
SS net with silica gel (100-400 μm particle size)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling HCl
Descrição geral
Diversos adsorventes em cartucho Radiello diferentes estão disponíveis. Cada um deles é específico para amostrar diferentes classes de compostos. As dimensões de cada cartucho são 60 mm de comprimento x 4,8 ou 5,8 mm de diâmetro. Cada cartucho foi projetado para uso único, exceto os adsorventes em cartucho de dessorção térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
Informações legais
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Artigos
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Learn more about the ready-to-use air sampler. It may be advantageous when you prefer not to assemble all of the components on field. It can be purchased as it is or in separate parts to be assembled by the customer.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.