PHR9002
1-[(2RS)-2-(Benzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazolium nitrate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Miconazole Nitrate impurity H (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
família API
miconazole
linha de produto
TraceCERT®
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=CC=C2)CN3C=NC=C3.[O-][N+](O)=O
chave InChI
LWUSMMBQCGNXTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicação
Produtos recomendados
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9002-100MG |