Documentos Principais
PHL86056
Spartioidine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
349.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)