Documentos Principais
927708
Sigma-Aldrich
2,2,11-trimethyl-4-oxo-3,8-dioxa-5,11-diazatetradecan-14-oic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H26N2O5
Peso molecular:
290.36
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
2,2,11-trimethyl-4-oxo-3,8-dioxa-5,11-diazatetradecan-14-oic acid is a heterobifunctional crosslinker useful for development of PROTAC degraders for targeted protein degradation or other bifunctional molecules in chemical biology. Incorporation of rigidity into the linker region may impact the 3D orientation of the molecules and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. For linkers already conjugated to E3 ligase ligands, please visit our collection of Protein Degrader Building Blocks.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)