Documentos Principais
928380
Sigma-Aldrich
5-{4-[2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethoxy)ethyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2-carboxylic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H29N5O5
Peso molecular:
395.45
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
5-{4-[2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethoxy)ethyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2-carboxylic acid is a heterobifunctional crosslinker useful for development of PROTAC degraders for targeted protein degradation or other bifunctional molecules in chemical biology. Incorporation of rigidity into the linker region may impact the 3D orientation of the molecules and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. For linkers already conjugated to E3 ligase ligands, please visit our collection of Protein Degrader Building Blocks.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)