Documentos Principais
PHL83912
Swertisin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4′,5-Dihydroxy 7-methoxyflavone 6-C-glucoside, 7-O-Methylapigenin 6-C-glucoside, Flavocommelitin, Genkwanin 6-C-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H22O10
Número CAS:
Peso molecular:
446.40
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C22H22O10/c1-30-13-7-14-16(11(25)6-12(31-14)9-2-4-10(24)5-3-9)19(27)17(13)22-21(29)20(28)18(26)15(8-23)32-22/h2-7,15,18,20-24,26-29H,8H2,1H3
chave InChI
ABRULANJVVJLFI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)