MABD123
Anti-Osteocalcin Antibody, Clone 7D1.13
clone 7D1.13, from mouse
Sinônimo(s):
Bone Gla protein, BGP, BGLAP, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D1.13, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BGLAP(632)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Mesenchymal Stem Cells
Osteobiology
Qualidade
Immunohistochemical Analysis: A 1:50 Dilution of this antibody detected osteocalcin on human trabecular bone in a human bone biopsy.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Human trabecular bone in a human bone biopsy.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1