Documentos Principais
PHL82591
3,3′-Di-O-methylellagic acid 4′-xylopyranoside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,3′-Di-O-methyl ellagic acid 4′-O-β-D-xylopyranoside, 2-Hydroxy-3,8-dimethoxy-7-(β-D-xylopyranosyloxy)-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 3,3′-Di-O-methyl-4-O-((β-D-xylopyranosyl)ellagic acid, 3-O-Methylducheside A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H18O12
Número CAS:
Peso molecular:
462.36
Beilstein:
1612181
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(OC)c(O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc5C(=O)Oc1c2-c35
InChI
1S/C21H18O12/c1-28-15-8(22)3-6-11-12-7(20(27)32-17(11)15)4-10(16(29-2)18(12)33-19(6)26)31-21-14(25)13(24)9(23)5-30-21/h3-4,9,13-14,21-25H,5H2,1-2H3/t9-,13+,14-,21+/m1/s1
chave InChI
UDWUZPSSUIWBKB-LAPUEANGSA-N
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)