Documentos Principais
PHL80836
p-Cymene
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
134.22
Beilstein:
1903377
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
densidade de vapor
4.62 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
817 °F
Lim. expl.
5.6 %
fabricante/nome comercial
PhytoLab
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
p.e.
176-178 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
chave InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)