Documentos Principais
PHL80021
Benzoic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COOH
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
636131
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
1061 °F
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pb
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)