Key Documents
PHL22471
Apiole
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
HPLC: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(OCO2)C2=C(C=C1CC=C)OC
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)