densidade de vapor
7.16 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 190 °C)
embalagem
ampule of 1 g
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc. PS-926
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
379-381 °C (lit.)
pf
284-286 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
chave InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)