Key Documents
8.07564
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
for synthesis
Sinônimo(s):
9,10-Phenanthrenequinone, 9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-515-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
temperatura de autoignição
630 °C (DIN 51794)
potência
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
>360 °C
pf
203-206 °C
temperatura de transição
flash point 245 °C
solubilidade
7.5 mg/L
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
chave InChI
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
473.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
245 °C